Learn More
Carl Roth™ Physioderm™ Creme
Artikelnummer. 10130833
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10130833 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10130833 Lieferant Carl Roth™ Lieferanten-Nr. 4671.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For care and protection of work-stressed skin. Roth Carl™ Physioderm™ Cream is especially formulated for brittle or dry skin.
  • Refatting skin care cream
  • Improves the skin's water-binding capacity
  • Helps restore the skin's hydrolipidic film
  • Improves skin smoothness
  • Can help to regenerate the skin in case of attrition dermatitis or eczema
  • Oil-in-water emulsion with high level of lipids
  • Perfumed
  • Silicone free
Spezifikation
Produkttyp Physioderm Creme
Form Cremefarben
Material Öl-in-Wasser-Emulsion mit hohem Fettgehalt, parfümiert, silikonfrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pflegt die berufsbedingt stärker beanspruchte Haut, besonders raue und trockene Haut
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 100 ml