Learn More
PI-103, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496007
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16496007
Marke: Medchem Express HY10115
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress PI-103 is a potent PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 induces autophagy.
PI-103 is a potent PI3K and mTOR inhibitor with IC50s of 8 nM, 88 nM, 48 nM, 150 nM, 20 nM, and 83 nM for p110α, p110β, p110δ, p110γ, mTORC1, and mTORC2. PI-103 also inhibits DNA-PK with an IC50 of 2 nM. PI-103 induces autophagy.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PI-103
CAS 371935-74-9
Farbe Light Green
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H16N4O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (28.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C2=NC3=C(C(N4CCOCC4)=N2)OC5=C3C=CC=N5)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 348.36
Formelmasse 348.36
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.