Learn More
Invitrogen™ PI(5)P Lipid Kinase Substrate
Artikelnummer. 17198825
Change view
Click to view available options
Menge:
400 nmol
5000 nmol
Packungsgröße:
400 Nanomol
5000 Nanomol
Artikelnummer. Menge unitSize
17198825 400 nmol 400 Nanomol
17285966 5000 nmol 5000 Nanomol
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17198825
Marke: Invitrogen™ A33593
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das PI(5)P Lipid-Kinase-Substrat wurde speziell zur Verwendung mit PIP-Kinasen Typ II (z. B. PIP4K2A) optimiert
  • Das PI(5)P Lipid-Kinase-Substrat wurde speziell zur Verwendung mit PIP-Kinasen Typ II (z. B. PIP4K2A) optimiert
  • Das Substrat besteht aus gelöstem Phosphatidylinositol 5-Phosphat (PI(5)P) in einem wässrigen Puffer und wird in Kombination mit unserem Adapta™ Universal-Kinase-Assay zur Identifizierung einzigartiger Kinase-Inhibitoren verwendet.
  • Validiert für die Verwendung mit Thermo Fisher Scientific Lipid-Kinasen • Erhältlich in verschiedenen praktischen Packungsgrößen
  • Auch in unserem SelectSceen™ Kinase-Profilierungs-Service erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Phosphatidylinositol-5-phosphat (PI(5)P) in 30 mM HEPES-Puffer, pH 7,5.
Form Pulver
Produktlinie Invitrogen
Menge 400 nmol
Substrat Phosphatidylinositol 5-Phosphat (PI(5)P)
Substrattyp Kinase-Substrat
Versandbedingung Trockeneis