Learn More
Invitrogen™ PI(5)P Lipid Kinase Substrate
Beschreibung
- Das PI(5)P Lipid-Kinase-Substrat wurde speziell zur Verwendung mit PIP-Kinasen Typ II (z. B. PIP4K2A) optimiert
- Das Substrat besteht aus gelöstem Phosphatidylinositol 5-Phosphat (PI(5)P) in einem wässrigen Puffer und wird in Kombination mit unserem Adapta™ Universal-Kinase-Assay zur Identifizierung einzigartiger Kinase-Inhibitoren verwendet.
- Validiert für die Verwendung mit Thermo Fisher Scientific Lipid-Kinasen • Erhältlich in verschiedenen praktischen Packungsgrößen
- Auch in unserem SelectSceen™ Kinase-Profilierungs-Service erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Phosphatidylinositol-5-phosphat (PI(5)P) in 30 mM HEPES-Puffer, pH 7,5. |
| Form | Pulver |
| Produktlinie | Invitrogen |
| Menge | 400 nmol |
| Substrat | Phosphatidylinositol 5-Phosphat (PI(5)P) |
| Substrattyp | Kinase-Substrat |
| Versandbedingung | Trockeneis |