Learn More
Thermo Scientific™ PI Lipid Kinase-Substrat
Artikelnummer. 10553274
Click to view available options
Menge:
800 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10553274
Marke: Thermo Scientific™ PV5371
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Specifically optimized for use with the Class II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 kinases.
Specifically optimized for use with the Class II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 kinases. These vesicles consist of 100% phosphatidylinositol (PI).
For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Biochemische ADP-Akkumulation
Chromagenmenge 800 nmol
Inhalt und Lagerung PI-Lipidkinase-Substrat in 50 mM HEPES, pH 7,5. Bei -20 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Form Gefroren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Identifizierung und Validierung von Targets und Leitstrukturen, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Kinase-Biologie, biochemische Kinase-Assays, Adapta™ Universal-Kinase-Assays
Menge 800 nmol
Substrat Phosphatidylinositol (PI)-Vesikel
Substrate Properties Lipidbasiertes Substrat, peptidbasiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Lipid-Kinasen
Artikelbeschreibung PI Lipid Kinase-Substrat, 800 nmol, speziell optimiert für den Einsatz mit Klasse II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 Kinases, These Vesicles Consist of 100% Phosphatidylinositol (PI), For Use With the Adapta™ Universal Kinase-Assay (PV5099)
Produkttyp PI Lipid Kinase-Substrat
Versandbedingung Trockeneis
Lagerungsbedingungen –20 °C
Zieleintrag PIK3C2B, PIK3C2A
Validierte Kinasen PIK3C2B