Learn More
Invitrogen™ PI4KB (PI4K beta) Recombinant Human Protein
PI4KB and PI4KA are the two human type III PI4 kinases.
852.00 € - 13780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002642.1 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 50% Glycerol, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT |
Molekulargewicht | 120kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Gen-Alias | PI4KB (PI4K beta) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10489813
|
Invitrogen™
PV5277 |
20μg |
852.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15478703
|
Invitrogen™
PR9008A |
100μg |
2905.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15478783
|
Invitrogen™
PV5278 |
1mg |
13780.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
PI4KB and PI4KA share sequence similarly with PI3 kinases and phosphorylate the 4 position of phosphotidyl inositol.
Spezifikation
NP_002642.1 | |
120kDa | |
PI4KB (PI4K beta) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 50% Glycerol, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
PI3 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |