Learn More
Piceatannol, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16443366 25 mg 25 Milligramm
16431887 50 mg -
16416216 100 mg -
16405728 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16443366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13518
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Piceatannol is a well-known Syk inhibitor and reduces the expression of iNOS induced by TNF.
Piceatannol is an effective agent for research of acute lung injury (ALI). Piceatannol is a naturally occurring polyphenolic stilbene found in various fruits and vegetables and exhibits anticancer and anti-inflammatory properties. Piceatannol induces apoptosis in DLBCL cell lines. Piceatannol induces autophagy and apoptosis in MOLT-4 human leukemia cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piceatannol
CAS 10083-24-6
Farbe Earth Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12O4
Menge 25 mg
Synonym Astringenin trans-Piceatannol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.92 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (4.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 244.24
Formelmasse 244.24
Reinheit (%) 98.09%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease