Learn More
Picropodophyllin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439147
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16439147 5 mg 5 Milligramm
16432667 50 mg 50 Milligramm
16426578 10 mg -
16406786 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16439147 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15494
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Picropodophyllin (AXL1717) is a selective insulin-like growth factor-1 receptor (IGF-1R) inhibitor with an IC50 of 1 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Picropodophyllin
CAS 477-47-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22O8
Menge 5 mg
Synonym AXL1717 Picropodophyllin PPP
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (120.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC[C@]2([H])[C@@H](O)C3=C(C=C4OCOC4=C3)[C@@H](C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)[C@@]21[H]
Molekulargewicht (g/mol) 414.41
Formelmasse 414.41
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease