Learn More
Pictilisib dimethanesulfonate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487786 100 mg 100 Milligramm
16453937 50 mg 50 Milligramm
16411306 200 mg -
16408018 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487786 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY20180
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Pictilisib dimethanesulfonate (GDC-0941 dimethanesulfonate) is a potent inhibitor of PI3Kα/δ with IC50 of 3 nM, with modest selectivity against p110β (11-fold) and p110γ (25-fold).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pictilisib dimethanesulfonate
CAS 957054-33-0
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H35N7O9S4
Menge 100 mg
Synonym GDC-0941 dimethanesulfonateGDC-0941 2 MeSO3H salt
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (70.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCN(CC1)CC2=CC3=C(S2)C(N4CCOCC4)=NC(C5=CC=CC6=C5C=NN6)=N3)(C)=O.O=S(O)(C)=O.O=S(O)(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 705.85
Formelmasse 705.85
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease