Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Top 12 Abundant Protein Depletion Spin Columns
Verringern der in großer Menge vorliegenden Albumin- und Antikörperkomponenten menschlicher Plasmaproben in Vorbereitung auf die Massenspektrometrie bzw. 1D- und 2D-Gelelektrophorese.
Marke: Thermo Scientific™ 85164
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Verringern der in großer Menge vorliegenden Albumin- und Antikörperkomponenten menschlicher Plasmaproben in Vorbereitung auf die Massenspektrometrie oder 1D- und 2D-Gelelektrophorese mit Thermo Scientific™ Pierce Abundant Protein Depletion Spin Columns.
Die Pierce Top 2 Abundant Protein Depletion Spin-Säulen verwenden hochspezifische immobilisierte Anti-HSA- und Anti-IgG-Antikörper, um Humanserumalbumin (HSA) und alle wichtigen Unterklassen von Gamma-Globulin (IgG) aus Serum, Plasma oder Liquor cerebrospinalis zu entfernen. Ebenso sind die Pierce Top 12 Abundant Protein Depletion Spin Columns für die Entfernung von HSA, IgG und 10 anderen Proteinen mit hoher Abundanz aus Humanserum oder Plasma konzipiert. Die Harze werden in einer wirtschaftlichen und praktischen Spin-Säule geliefert, die speziell für die Verarbeitung in einem Schritt und für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurde.Leistungsmerkmale:
Optimiert – Harz in Spin-Säulen ist skaliert und optimiert für die Behandlung von 10 μl (600 μg) humanen Plasmaproben für die Massenspektrometrie und/oder 1D- und 2D-Elektrophorese
Effizient – Kits entfernen >90 % IgG und >95 % Albumin sowie andere reichlich vorhandene Proteine (Top 12)
Schnell – Verarbeiten von Proben in 40 bis 60 Minuten (je nach Harz)
Wirtschaftlich –kostengünstige Spin-Säulen sind preislich für den einmaligen Gebrauch kalkuliert
Reduzieren der Variabilität – Die einmalige Verwendung verhindert die Übertragung reichlich vorhandener Proteinen sowie experimentelle Variabilität
Zwei Optionen für Harz – wählen das System, das Ihren Anforderungen entspricht: 2 oder 12 Protein Depletion Columns
Top 2 Spin-Säulen entfernen:
- Albumin
- IgG
Top 12 Spin-Säulen entfernen:
- Albumin
- IgG
- αSaures Alpha-1-Glykoprotein
- α1-Antitrypsin
- α2-Makroglobulin
- Apolipoprotein A-I
- Apolipoprotein A-II
- Fibrinogen
- Haptoglobin
- IgA
- IgM
- Transferrin
Spezifikation
Pierce Top 12 Abundant Protein Depletion Spin-Säulen | |
Spin Column | |
Lagerung bei 4 °C, nicht einfrieren | |
Protein | |
Probenanreicherung, Probenreinigung |
Mikrozentrifuge, Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Plasma, Serum | |
Massenspektrometrie | |
6 Säulen |