Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Top 12 Abundant Protein Depletion Spin Columns
Verringern der in großer Menge vorliegenden Albumin- und Antikörperkomponenten menschlicher Plasmaproben in Vorbereitung auf die Massenspektrometrie bzw. 1D- und 2D-Gelelektrophorese.
Marke: Thermo Scientific™ 85165
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36080kg
Beschreibung
Verringern der in großer Menge vorliegenden Albumin- und Antikörperkomponenten menschlicher Plasmaproben in Vorbereitung auf die Massenspektrometrie oder 1D- und 2D-Gelelektrophorese mit Thermo Scientific™ Pierce Abundant Protein Depletion Spin Columns.
Die Pierce Top 2 Spin-Abbausäulen für abundantes Protein verwenden hochspezifische immobilisierte Anti-HSA- und Anti-IgG-Antikörper, um Humanserum-Albumin (HSA) und alle wichtigen Unterklassen von Gamma-Globulin (IgG) aus Serum, Plasma oder Spinalflüssigkeit zu entfernen. Ebenso sind die Pierce Top 12 Spin-Abbausäulen für abundantes Protein für die Entfernung von HSA, IgG und 10 anderen Proteinen mit hoher Abundanz aus Humanserum oder Plasma konzipiert. Die Harze werden in einer wirtschaftlichen und praktischen Spin-Säule geliefert, die speziell für die Verarbeitung in einem Schritt und für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurde.Leistungsmerkmale:
Optimiert – Das Harz in den Spin-Säulen ist für die Aufbereitung von 10 μl (600 μg) humaner Plasmaproben für die Massenspektrometrie und/oder 1D- und 2D-Elektrophorese skaliert und optimiert
Effizient – Kits entfernen > 90 % des IgG und > 95 % des Albumin sowie andere abundante Proteine (Top 12)
Schnell – Verarbeiten Proben in 40 bis 60 Minuten (je nach Harz)
Wirtschaftlich – Kostengünstige Spin-Säulen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt
Reduzieren Variabilität – Die einmalige Verwendung verhindert die Übertragung abundanter Proteine und experimentelle Schwankungen
Zwei Harzoptionen – Wählen Sie das Ihren Anforderungen entsprechende System: 2 oder 12 Protein-Abbausäulen
Top 2 Spin-Säulen entfernen:
- Albumin
- IgG
Top 12 Spin-Säulen entfernen:
- Albumin
- IgG
- α1-Acid Glykoprotein
- α1-Antitrypsin
- α2-Makroglobulin
- Apolipoprotein A-I
- Apolipoprotein A-II
- Fibrinogen
- Haptoglobin
- IgA
- IgM
- Transferrin
Spezifikation
Pierce Top 12 Abundant Protein Depletion Spin-Säulen | |
Zentrifugationssäule | |
Lagerung bei 4 °C, nicht einfrieren | |
Protein | |
Probenanreicherung, Probenreinigung |
Mikrozentrifuge, Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Plasma, Serum | |
Massenspektrometrie | |
24 Säulen |