Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ C18-Spin-Säulen
Thermo Scientific Pierce C18-Spin-Säulen (10–150 μl) und Spin-Spitzen (10–100 μl) entfernen störende Kontaminanten effektiv und sorgen gleichzeitig für eine hervorragende Bindung und Rückgewinnung von Peptidproben für die Verwendung vor der Massenspektrometrie und anderen hochempfindlichen Nachweismethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 84850
329.65 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Matrix-gestützte Laser-Desorptionsionisierung (MALDI) und Massenspektrometrie (MS) mit Elektrospray-Ionisation (ESI) bieten eine hohe Empfindlichkeit und Massengenauigkeit; störende Moleküle aus der Probe können jedoch zu einer verringerten Empfindlichkeit und Spektren von schlechter Qualität führen. Die Probenreinigung mit C18-Harzen verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis und die Sequenzabdeckung erheblich, indem MS-inkompatible Salze und Detergenzien entfernt werden, die häufig in der Protein- oder Peptidvorbereitung verwendet werden. Das optimierte Protokoll für die Pierce C-18-Spin-Säulen entfernt effektiv Kontaminanten und eluiert Peptide in MS-kompatiblen Lösungen.
Pierce C18-Spin-SäulenThermo Scientific Pierce C18-Spin-Säulen sind gebrauchsfertige Spin-Säulen aus porösem C18-Umkehrphasenharz für die Peptidprobenvorbereitung für MS und andere Analysemethoden. Das Protokoll wurde optimiert, um störende Kontaminanten effizient zu entfernen und Peptide in MS-kompatiblen Lösungen freizusetzen. Die Säulen können effektiv für die Verarbeitung von Peptiden aus 10 ng bis 30 µg Protein eingesetzt werden. Empfindlichkeit und Nachweisgrenzen sind abhängig vom Downstream-Prozess.
• Effizient: Entfernt effektiv störende Kontaminanten, um die spektrale Qualität zu verbessern, und eignet sich für eine Vielzahl von umkehrphasentauglichen Kontaminanten
• FlexibelArbeitet mit einer Vielzahl von Beladungsvolumina und -konzentrationen; keine Notwendigkeit, das Probenvolumen vor der Anwendung zu reduzieren
• BequemDas Spin-Säulenformat erfordert keine spezielle Ausrüstung für die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Proben.
• RobustSpezielles C18-Harz ermöglicht eine hervorragende Rückgewinnung selbst bei geringen Probenbeladungen im Sub-Picomol-Bereich
Pierce C18-Spin-Spitzen
Thermo Scientific Pierce C18-Spin-Spitzen ermöglichen eine schnelle und effiziente Erfassung, Konzentration, Entsalzung und Elution von bis zu 10 µg Peptiden pro 20 µl Probe mit Volumina von 10 bis 100 µl. Das aus fünf Schritten bestehende Verfahren ist einfach und erfordert weniger als fünf Minuten für die Verarbeitung von Proteinverdauen, starken Kationenaustauschfraktionen und anderen Protein- und Peptidproben für massenspektrometrische (MS) Analysen. Die Pierce C18 Spin Tips bieten hervorragende Fließeigenschaften mit einem hocheffizienten monolithischen C18-Sorbens für schnelles Benetzen, Beladen, Waschen und Eluieren.
• Effizient: Entfernt störende Kontaminanten zur Verbesserung der spektralen Qualität und eignet sich für eine Vielzahl von umkehrphasentauglichen Kontaminanten
• Schnell C18-Schnelldurchflussspitzen haben einen niedrigen Widerstand und verbessern den Durchfluss.
• Bequem: Die Spin-Spitzen sind mit einem Spitzenadapter für einfache Zentrifugation ausgestattet.
• Sauberere Probe: Das Gerät filtert Partikel, die Verstopfungen des Autosamplers und der Säule verursachen können.
Anwendungen
• Aufreinigung von Peptiden nach Proteinverdau
• Peptidprobenkonzentration und Entsalzung
• Probenvorbereitung für MALDI-Peptidanalysen und Proteomik-Arbeitsabläufe
Spezifikation
Mikrozentrifuge, Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptide, Protease-verdautes Protein | |
Massenspektrometrie | |
96 Spitzen |
Drehspitze | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Peptide | |
Probenreinigung | |
Fest |