Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
Reduktion von Disulfiden in biologischen Puffern und Probenbeladungspuffern mit reinem, kristallinem Dithiothreitol (DTT), dem beliebtesten Protein-Disulfid-Reduktionsmittel.
Marke: Thermo Scientific™ A39255
198.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 3483-12-3 Netto-Gewicht : 0.05200kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce DTT (Dithiothreitol) wird mit 7,7-mg-Mikrotiterplatten mit 48 Röhrchen für die praktische Vorbereitung von 100 μl 0,5-M-Stammlösung für die Zugabe zu Proteinproben zur effektiven Reduzierung von Disulfid-Bindungen angeboten.
- Die einzigartige No-Weigh Verpackung gewährleistet, dass das Reduktionsmittel die volle Stärke hat und vor der Elektrophorese oder anderen Anwendungen die Proteine vor oxidativen Schäden schützen oder Disulfide reduzieren kann
- Spart Zeit – Einfach 100 µl Wasser hinzufügen, um 500 mM DTT-Lösung in Sekunden herzustellen
- Kein Abfall – Herstellung von jeweils 100 µl, genau die richtige Menge für die meisten Anwendungen
- Immer frisch – Volle Reduktionsstärke bei jedem Einsatz
- Es müssen keine Stammlösungen gelagert werden
- CAS-Nr.: 3483-12-3
Spezifikation
48 x 7,7 mg |