Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Artikelnummer. 12321973 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 12321973
Marke: Thermo Scientific™ 88271
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-lysin)-Liganden auf Zellulosebeads.
Thermo Scientific™ Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin reduziert den Endotoxingehalt in Proteinproben um mehr als 99 % und maximiert gleichzeitig die Proteinrückgewinnung.
Das Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität kombiniert poröse Zellulosebeads mit einem von der FDA zugelassenen Konservierungsmittel für Lebensmittel, Poly(epsilon-lysin), als Affinitätsligand zur selektiven Bindung von Endotoxinen. Der Endotoxingehalt in Proteinproben wird mit unserem Spin-Becher-Format in nur 1 Stunde um mehr als 99 % reduziert. Dabei beträgt die Proteinrückgewinnung ≥85 %. Der modifizierte Affinitätsligand Polylysin beseitigt die Bedenken hinsichtlich der Toxizität, die mit alternativen Technologien verbunden sind, die Polymixin-B-Liganden und Natriumdesoxycholat-Puffer verwenden. Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität ist als Suspension zum Packen einer kundenspezifische Säule erhältlich, die mindestens 5 Mal wiederverwendet werden kann, ohne dass die Effizienz der Endotoxinentfernung verloren geht. Dieses Harz ist auch in einem neuen, für verschiedene Probenvolumina optimierten Spin-Säulen-Format zum Einmalgebrauch erhältlich.
Besondere Merkmale:
  • Hohe Kapazität Bindet bis zu 2.000.000 EU/ml und eliminiert mindestens 99 % der Endotoxine
  • Langlebig Das Harz kann bis zu 10 Mal ohne Leistungsverlust wiederverwendet werden
  • Selektiv Rückgewinnung von mindestens 85 % der Proteinprobe
  • Hohe Leistung Kompatibel mit FDA-Richtlinien durch Reduktion der endgültigen EU-Konzentration auf weniger als 5 EU/ml
  • Schnell Unser neues Spin-Becher-Format ermöglicht die Endotoxin-Depletion innerhalb von 1 Stunde
  • Rein Spin-Säulen zum Einmalgebrauch verhindern die Kreuzkontamination von Proben
  • Optimiert Die Spin-Becher sind für verschiedene Probenvolumina optimiert
  • Wirtschaftlich Rabatte für große Mengen verfügbar
Erforderlich:
Endotoxin-freies Wasser
Empfohlen für:
Eliminieren der Endotoxine aus Protein- oder Antikörperproben vor der Transfektion von Zellen oder der Injektion von Tieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Bis zu 2.000.000 EU pro ml
Zusammensetzung Firmeneigener Ligand auf Beadzellulose, suspendiert in 20 % Ethanol
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
Menge 100 ml
Ziel Endotoxinentfernung
Typ Harz-
Stationäre Phase Firmeneigener Ligand
Format Flasche
Säulentyp Affinity, Proprietäres Harz