Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Capacity Endotoxin Removal Resin
Artikelnummer. 12331973 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12331973 250 ml 250 Milliliter
12311973 10 ml 10 Milliliter
12321973 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12331973 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88272
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entfernen von Endotoxinen (Lipopolysaccharide oder LPS) aus Proben vor der Massenspektrometrie mit Spin-Säulen aus Poly(e-lysin)-Liganden auf Zellulosebeads.
Thermo Scientific™ Pierce High Capacity Endotoxin Removal Resin reduziert den Endotoxingehalt in Proteinproben um mehr als 99 % und maximiert gleichzeitig die Proteinrückgewinnung.
Das Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität kombiniert poröse Zellulosebeads mit einem von der FDA zugelassenen Konservierungsmittel für Lebensmittel, Poly(epsilon-lysin), als Affinitätsligand zur selektiven Bindung von Endotoxinen. Der Endotoxingehalt in Proteinproben wird mit unserem Spin-Becher-Format in nur 1 Stunde um mehr als 99 % reduziert. Dabei beträgt die Proteinrückgewinnung ≥85 %. Der modifizierte Affinitätsligand Polylysin beseitigt die Bedenken hinsichtlich der Toxizität, die mit alternativen Technologien verbunden sind, die Polymixin-B-Liganden und Natriumdesoxycholat-Puffer verwenden. Pierce Endotoxin-Entfernungsharz mit hoher Kapazität ist als Suspension zum Packen einer kundenspezifische Säule erhältlich, die mindestens 5 Mal wiederverwendet werden kann, ohne dass die Effizienz der Endotoxinentfernung verloren geht. Dieses Harz ist auch in einem neuen, für verschiedene Probenvolumina optimierten Spin-Säulen-Format zum Einmalgebrauch erhältlich.
Besondere Merkmale:
  • Hohe Kapazität Bindet bis zu 2.000.000 EU/ml und eliminiert mindestens 99 % der Endotoxine
  • Langlebig Das Harz kann bis zu 10 Mal ohne Leistungsverlust wiederverwendet werden
  • Selektiv Rückgewinnung von mindestens 85 % der Proteinprobe
  • Hohe Leistung Kompatibel mit FDA-Richtlinien durch Reduktion der endgültigen EU-Konzentration auf weniger als 5 EU/ml
  • Schnell Unser neues Spin-Becher-Format ermöglicht die Endotoxin-Depletion innerhalb von 1 Stunde
  • Rein Spin-Säulen zum Einmalgebrauch verhindern die Kreuzkontamination von Proben
  • Optimiert Die Spin-Becher sind für verschiedene Probenvolumina optimiert
  • Wirtschaftlich Rabatte für große Mengen verfügbar
Erforderlich:
Endotoxin-freies Wasser
Empfohlen für:
Eliminieren der Endotoxine aus Protein- oder Antikörperproben vor der Transfektion von Zellen oder der Injektion von Tieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Firmeneigener Ligand auf Beadzellulose, suspendiert in 20 % Ethanol
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Produktlinie Pierce
Menge 250 ml
Ziel Endotoxinentfernung
Typ Harz-
Stationäre Phase Firmeneigener Ligand
Format Flasche
Säulentyp Affinity, Proprietäres Harz
Kapazität (metrisch) Up to 2,000,000 EU/mL