Learn More
Thermo Scientific™ Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
Artikelnummer. 10561094 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 ml-Kit
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10561094 75 ml-Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10561094 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75707
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lyse kultivierter Säugetierzellen und Messung der β-Galactosidase-Aktivität mit kompatiblem M-PER-Zelllysereagenz und kolorimetrischem b-Gal.-Assay-Reagenz.
Führen Sie eine einfache kolorimetrische Methode zum Lysieren kultivierter Säugetierzellen und zum Messen der Beta-Gal-Aktivität mit dem Thermo Scientific™ Mammalian β-Galactosidase Assay Kit durch.
Das Assay-Reagenz und -Kit besteht aus einem einfachen und vielseitigen Assay-System zur Messung der β-Galactosidase-Aktivität. Auf Platten gezüchtete Säugerzellen können in einem einzigen Durchgang mit einer Lyse- und Assay-Lösung aufgebrochen und auf β-Galaktosidase-Aktivität getestet werden. Alternativ kann das im Lieferumfang enthaltene Thermo Scientific M-PER™-Säugetier-Protein-Extraktionsreagenz zur Vorbereitung von Lysat aus gewaschenen adhärenten oder pelletierten Zellen und anschließend ein Teil des Lysats verwendet werden, um die β-Gal-Aktivität zu quantifizieren. Mit M-PER-Reagenz müssen keine Zellen abgeschabt oder Gefriertauzyklen durchgeführt werden. Die verbleibenden Lysate, die mit M-PER-Reagenz vorbereitet werden, lassen sich für Anwendungen wie Reporter-Assays (Luziferase, β-Galactosidase und Chloramphenicol-Acetyltransferase), Proteinkinase-Assays (PKA, PKC und Tyrosinkinase), Immunassays (Western Blot, ELISA, RIA) und Proteinaufreinigung einsetzen.
Besondere Merkmale:
  • Zur Auswahl stehen das eigenständige Assay-Reagenz oder das Kit für Zelllyse und Detektion
  • Kolorimetrischer Assay, der sich auf einfache Weise mittels Plattenleser oder Spektrophotometer (405 nm) messen lässt
  • Sowohl im Format mit 96-Well-Platte als auch im Reagenzgefäß anwendbar
  • Für homogene Screening-Assays oder zur Aktivitätsmessung nach der Zelllyse
  • Auch mit Lysaten anderer Spezies wie Bakterien kompatibel
Enthält:
Eigenständig verwendbares Thermo Scientific Pierce™ β-Galactosidase Assay Reagent, Thermo Scientific M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent (Art.-Nr. 78503) und gebrauchsfertige Stopplösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 250 Mikrotiterplatten-Wells adhärenter Zellen
  • Pierce beta-Galactosidase-Assay-Reagenz, 25 ml
  • M-PER Extraktions-Reagenz für Säugetier-Protein, 25 ml
  • Stopplösung, 25 ml
    β-Galactosidase-Assay-Reagenz bei -20 °C lagern. Alle anderen Komponenten bei Raumtemperatur aufbewahren.
  • Beschreibung Pierce Mammalian beta-Galactosidase Assay-Kit
    Nachweisverfahren Reporterenzym
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Absorption
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Produkttyp Beta-Galactosidase-Assaykit
    Farbstofftyp Enzymmarkiert
    Format 96-Well-Platte
    Produktlinie Pierce
    Menge 75 ml-Kit
    Substrat Geschützt
    Substrattyp Beta-Gal-Substrat
    Ausreichend für 250 Mikrotiterplatten-Wells adhärenter Zellen
    Ziel Beta-Galactosidase
    Absorbance Wavelength 405 nm
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Mammalian beta-Galactosidase Assay Kit
    Signalwort
    • Achtung
    Gefahrenkategorie
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
    Gefahrenhinweis
    • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
    Sicherheitshinweis
    • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
    • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate