Learn More
Thermo Scientific™ Phenol, Saturated
Mit dieser gesättigten Phenollösung (pH 6,6), begleitet von einem Puffer zur Einstellung des pH-Werts auf 7,9, können Sie typische molekularbiologische Anwendungen durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ 17914
Weitere Details : CAS : 108-95-2 Netto-Gewicht : 0.60000kg Transport : UN number : 2821 Chem class : 6.1 Pack group : II
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Phenol, gesättigt, ist Phenol, das als gesättigte Lösung (pH 6,6) und mit einer Flasche Puffer geliefert wird, um den pH-Wert für typische molekularbiologische Anwendungen auf 7,9 einzustellen.
Phenol wird als gesättigte Lösung (pH 6,6) und mit einer Flasche Puffer geliefert, um den pH-Wert für typische molekularbiologische Anwendungen auf 7,9 einzustellen.Spezifikation
In einem separaten und zugelassenen Bereich lagern. Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. | |
Gesättigtes Phenol | |
Flüssig |
Extraktion von Nukleinsäuren | |
400 ml |