Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysulfosuccinimide ester)
Amin-Sulfhydryl-Vernetzung mit diesem kurzen, wasserlöslichen Crosslinker mit Sulfo-NHS-Ester- und Maleimidgruppen an den Enden eines aromatischen, 6-atomigen (7,3 A) Spacerarms.
Marke: Thermo Scientific™ 22312
Weitere Details : CAS : 79-06-1 Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-MBS ist ein wasserlöslicher Amin-Sulfhydryl-Crosslinker mit NHS-Ester und Maleimidreaktiven Gruppen an gegenüberliegenden Enden eines kurzen, aromatischen Spacerarms (7,3 Å).
Leistungsmerkmale:
- Wasserlöslich; membranundurchlässig
- Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS-Ester und Maleimid
- Reaktiv gegen: Amino- und Sulfhydrylgruppen
Spezifikation
Amin-Sulfhydryl | |
Sulfo-MBS | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Maleimid, Sulfo-NHS-Ester | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
416,29 | |
7,3 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
50 mg | |
Standard | |
Vernetzer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.