Learn More
Thermo Scientific™ Yeast beta-Galactosidase Assay Kit
Artikelnummer. 10581664 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10581664 75 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10581664 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75768
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrahieren Sie Protein aus Hefe-Zweihybrid-Reporter-Systemen und messen Sie die beta-Galactosidase-Aktivität mit kompatiblen Y-PER-Reagenzien und b-Gal Assay-Reagenzien.
Das Thermo Scientific™ β-Galactosidase Assay-Kit für Hefe wurde speziell für Hefezellen entwickelt und eignet sich ideal für die Identifizierung von Proteininteraktionen in vivo mithilfe von Zwei-Hybrid-Systemen.
Das β-Galactosidase-Assay-Kit für Hefe ermöglicht die qualitative oder quantitative Bestimmung der β-Galactosidase-Aktivität in Lösung direkt aus Kolonien, die auf festem Medium wachsen. Ein Teil der Kolonie wird in einer Mischung aus Thermo Scientific Y-PER™ Reagenz für Hefeproteinextraktion und dem β-Galactosidase-Assay-Puffer suspendiert. Nach einer kurzen Inkubation nimmt die Lösung durch die Hydrolyse von o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid (ONPG) eine gelbe Farbe an. Hierbei entstehen o-Nitrophenol (ONP) und Galactose in einer milden Lauge. Zur quantitativen Bestimmung wird der Assay durch Messen der optischen Dichte bei 660 nm auf die Zellanzahl kalibriert.
Leistungsmerkmale:
  • Wirksame Lyse von Hefezellen und kolorimetrisches Detektionssystem
  • Quantitativer oder qualitativer Assay für Hefe-Zellkolonien, die in festen oder suspendierten Nährmedien gezüchtet wurden
  • Kolorimetrischer Assay, der sich auf einfache Weise mittels Platten-Lesegerät oder Spektrophotometer (420 nm) messen lässt
  • Sowohl im Format mit 96-Well Platte als auch im Reagenzgefäß anwendbar
  • Für homogene Screening-Assays oder zur Aktivitätsmessung nach der Zelllyse
  • Auch mit Lysaten anderer Spezies wie Bakterien kompatibel
Lieferumfang:
Thermo Scientific Y-PER Reagenz für Hefeproteinextraktion (Artikelnr. 78990), 2x Assaypuffer und Stopplösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 250 Kolonien oder 250 Kulturproben (jeweils 100 μl)
  • Y-PER Extraktions-Reagenz für Hefeprotein, 25 ml (bei Raumtemperatur lagern)
  • 2x beta-Galactosidase-Assaypuffer, 25 ml (bei -20 °C lagern)
  • 1M Natriumkarbonat-Stopplösung, 25 ml (bei Raumtemperatur lagern)
  • Nachweisverfahren Reporterenzym
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Absorption
    Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
    Produkttyp Hefe-beta-Galactosidase Assaykit
    Farbstofftyp Enzymmarkiert
    Format 96-Well-Platte
    Produktlinie Pierce
    Menge 75 ml
    Substrat ONPG
    Substrattyp Beta-Gal-Substrat
    Ausreichend für 250 Kolonien oder 250 Kulturproben (jeweils 100 μl)
    Ziel Beta-Galactosidase
    Absorbance Wavelength 420 nm
    Reference Wavelength 660 nm