Learn More
Pifithrin-β hydrobromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469677
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16469677 5 mg
16427148 10 mg
16403177 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16469677 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16702A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Pifithrin-β hydrobromide (PFT β hydrobromide) is a potent p53 inhibitor with an IC50 of 23 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pifithrin-β hydrobromide
CAS 511296-88-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H17BrN2S
Menge 5 mg
Synonym PFT β hydrobromideCyclic Pifithrin-α hydrobromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (28.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=CN3C(SC4=C3CCCC4)=N2)C=C1.Br
Molekulargewicht (g/mol) 349.29
Formelmasse 349.29
Reinheit (%) 99.97%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death