Learn More
New Pig 4-in-1 Absorptionsmatten, Rolle in Spenderkarton
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
9.2 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flame-resistant material won't burn immediately like cellulose mats; melts when exposed to high heat while on the job
- Dispenser box makes mat easy to access, carry and store while protecting contents from dirt and moisture
- Rolls are perforated every 25.4cm (10 in.); easy to tear to size
- Exclusive dimple pattern speeds wicking of liquid throughout mat for faster, easier cleanup
- Highly absorbent, fine-fiber construction won't leave liquids or fiber residue behind
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 9.2 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 34.8 l |
| Material | Polypropylen |
| Typ | PIG™ 4-in-1™ Absorptionsmattenrolle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nimmt Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser auf |
| Abmessungen (L x B) | 80 ft. x 16 in. (24.4 m x 40.6 cm) |
| Länge (angloamerikanisch) | 80 ft. |
| Länge (metrisch) | 24.4 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.