Learn More
New Pig Lite-Dri™ loses Absorbens
Artikelnummer. 12973625
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
22 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
12973625 22 lb. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12973625
Marke: New Pig PLP201
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Use silica-free material to reduce labor and disposal costs
  • Silica-free composition is non-abrasive and does not pose the health hazards associated with breathing in clay dust
  • Non-abrasive composition won't harm finished floors or damage expensive machinery
  • Light-weight absorbent is easier than clay to carry and use without injury
  • Absorbs and retains oils, coolants, solvents and water
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8 gal.
Kapazität (metrisch) 30.28 L
Material Zellulose
Typ Absorptionsmittel, lose
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die meisten sind industrielle Flüssigkeiten einfacher zu heben und leichter zu tragen als Ton
Verpackungsmenge 22 lb.
Länge (angloamerikanisch) 29 in.
Länge (metrisch) 73.66 cm
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15.24 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 23 lb.
Gewicht (metrisch) 10 kg