Learn More
Pilocarpine Hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Pilocarpine Hydrochloride is a potent M3-type muscarinic acetylcholine receptor (M3 muscarinic receptor) agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pilocarpine Hydrochloride |
| CAS | 54-71-7 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C11H17ClN2O2 |
| Menge | 500 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (204.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 37 mg/mL (151.19 mM) |
| SMILES | CN1C(C[C@@H](COC2=O)[C@@H]2CC)=CN=C1.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.72 |
| Formelmasse | 244.72 |
| Mehr anzeigen |