missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pimelic Diphenylamide 106, MedChemExpress

Artikelnummer. 16453717
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16453717 50 mg 50 Milligramm
16440208 5 mg -
16427606 100 mg 100 Milligramm
16417748 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16453717 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19348

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Pimelic Diphenylamide 106 is a slow, tight-binding inhibitor of class I HDAC (HDAC 1, 2, and 3, with IC50 values of 150 nM , 760nM, and 370 nM, respectively), demonstrating no activity against class II HDACs.

Pimelic Diphenylamide 106 is a slow, tight-binding inhibitor of class I HDAC (HDAC 1, 2, and 3, with IC50 values of 150 nM , 760nM, and 370 nM, respectively), demonstrating no activity against class II HDACs.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pimelic Diphenylamide 106
Physikalische Form Solid
CAS 937039-45-7
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H25N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym RGFA-8 TC-H 106 Histone Deacetylase Inhibitor VII
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (368.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1N)CCCCCC(NC2=CC=C(C)C=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 339.43
Formelmasse 339.43
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.