Learn More
Pimobendan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460818
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16460818 5 mg -
16438418 10 mg 10 Milligramm
16404307 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460818 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0204
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Pimobendan (UD-CG115) is a selective inhibitor of PDE3 with IC50 of 0.32 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimobendan
CAS 74150-27-9
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18N4O2
Menge 5 mg
Synonym UD-CG115
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (149.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CC(C)C(C2=CC=C3N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)NC3=C2)=NN1
Molekulargewicht (g/mol) 334.37
Formelmasse 334.37
Reinheit (%) 99.76%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus