Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pimozid
Artikelnummer. 16514204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16514204 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16514204 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 242010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pimozide
CAS 2062-78-4
Schmelzpunkt 214.0°C to 222.0°C
Summenformel C28H29F2N3O
MDL-Nummer MFCD00055081
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dimethylsulfoxide
InChI-Schlüssel YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(CCCN1CCC(CC1)N1C(=O)NC2=CC=CC=C12)C1=CC=C(F)C=C1
IUPAC-Name 1-{1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]piperidin-4-yl}-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 461.56
Formelmasse 461.55