missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piperidine-2,6-dione, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31032508
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31032508 1 g
31014315 100 g
31017830 1 kg
31017094 10 g
31030039 500 g
31023157 5 g
31032117 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31032508 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1321231g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Piperidine-2,6-dione
CAS 1121-89-7
Summenformel C5H7NO2
MDL-Nummer MFCD00006670
Menge 1 g
SMILES O=C(CCC1)NC1=O
Molekulargewicht (g/mol) 113.11
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.