missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piperoxan hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489736 50 mg 50 Milligramm
16483188 10 mg 10 Milligramm
16410046 2 mg 2 Milligramm
16405927 5 mg 5 Milligramm
16404476 100 mg -
16402666 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489736 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100850

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.

Piperoxan (Benodaine) hydrochloride is an α2 adrenoceptor antagonist. Piperoxan hydrochloride is the first-generation antihistamine.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Piperoxan hydrochloride
CAS 135-87-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H20ClNO2
Menge 50 mg
Synonym Benodaine hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (185.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (114.91 mM)
SMILES [H]Cl.N1(CC2OC3=CC=CC=C3OC2)CCCCC1
Molekulargewicht (g/mol) 269.77
Formelmasse 269.77
Reinheit (%) 99.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.