Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 6.5
Artikelnummer. 15483839
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15483839 100 mL 100 Milliliter
15493839 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15483839
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61224.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES can be used in a wide array of biological applications, including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for cell culture and diagnostic reagent production. It is used to buffer glutaraldehyde fixative solutions when fixing plant and/or animal tissue tissue samples. This will help prevent the loss of lipids. It is used to buffer glutaraldehyde and formaldehyde when fixing fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
PIPES kann in einer Vielzahl von biologischen Anwendungen eingesetzt werden, darunter als Bestandteil in Medienformulierungen. Zu den spezifischen Anwendungen gehören Puffer für Zellkulturen und die Herstellung diagnostischer Reagenzien. Es wird zur Pufferung von Glutaraldehyd-Fixierlösungen bei der Fixierung von pflanzlichen und/oder tierischen Geweben verwendet. Es hilft, den Verlust von Lipiden zu verhindern. Es dient zur Pufferung von Glutaraldehyd und Formaldehyd bei der Fixierung von Pilzzoosporen für die Fluoreszenzmikroskopie und Elektronenmikroskopie.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
MDL-Nummer MFCD00006159
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.