Learn More
SCHLÄUCHE, 99.4%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411741 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100 Gramm
Product Code. 11411741
Brand: MP Biomedicals 0219025780
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemical Identifiers
CAS 5625-37-6
Summenformel C8H18N2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.36
InChI-Schlüssel IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Piperazin-N, N'-bis[2-ethansulfonsäure]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC-Name 2-[4-(2-sulfoethyl)Piperazin-1-yl]-Ethansulfonsäure
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Schläuche
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.994
Formelmasse 302.4