Learn More
PIPES, Dinatriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11996521 250 g Glasflasche 250 Gramm
11976521 25 g Glasflasche 25 Gramm
11986521 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11996521 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215092500
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 76836-02-7 | C8H16N2Na2O6S2 | 346.324 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76836-02-7
Summenformel C8H16N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 346.324
InChI-Schlüssel GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 173553
ChEBI CHEBI:63055
IUPAC-Name Dinatrium;2-[4-(2-Sulfonatoethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Extinktion 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
Chemischer Name oder Material PIPES, disodium salt
Farbe Weiß
pH 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 346.33
Reinheit (%) 99%