Learn More
PIPES, Dinatriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4323745 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11976521
Marke: Thermo Scientific Acros 215090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76836-02-7 | C8H16N2Na2O6S2 | 346.324 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76836-02-7
Summenformel C8H16N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 346.324
InChI-Schlüssel GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 173553
ChEBI CHEBI:63055
IUPAC-Name Dinatrium;2-[4-(2-Sulfonatoethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Extinktion 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
Chemischer Name oder Material PIPES, disodium salt
Farbe Weiß
pH 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 346.33
Reinheit (%) 99%