Learn More
PIPES, Sesquisodium Natriumsalz, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10488723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10488723 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10498723 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10488723 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP304100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Häufig verwendetes Puffermedium
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 6.1 bis 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100037-69-2
Summenformel C16H33N4Na3O12S4
Molekulargewicht (g/mol) 670.665
InChI-Schlüssel FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
PubChem CID 3086462
IUPAC-Name Trinatrium;2-[4-(2-Sulfoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat;2-[4-(2-Sulfonatoethyl)Piperazin-1-yl]Ethanesulfonat
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES, Sesquisodium Salt
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 6.5 to 7.1
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Formelmasse 670.68
Reinheit (%) ≥95%
Güte Molekularbiologie