Learn More
Melford PIPES Natriumsalz
Artikelnummer. 30018699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018699 100 g 100 Gramm
30018702 5 kg 5 Kilogramm
30018700 1 kg 1 Kilogramm
30018701 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018699 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P40150100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
pKa (25 °C): 6,8
Der optimale pH-Bereich in wässriger Lösung liegt zwischen 6,5 und 7,5.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES, Sodium Salt
CAS 10010-67-0
Menge 100 g
Summenformel C8H17N2NaO6S2