Learn More
Melford PIPES Sodium Salt
Artikelnummer. p-200087078
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 30018699
Marke: Melford P40150100.0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
pKa (25°C): 6.8
The working pH range in aqueous solution is 6.5-7.5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PIPES, Sodium Salt
CAS 10010-67-0
Menge 100 g
Summenformel C8H17N2NaO6S2