Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Mehrkanalpipette
Artikelnummer. 17379013 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Anzahl Kanäle:
8
12
Volumen (metrisch):
200 μl
300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Anzahl Kanäle Volumen (metrisch) Packungsgröße
17379013 12x300LVR 12 300 μl 1 Stück
17349013 8x200LVR 8 200 μl 1 Stück
17369013 8x300LVR 8 300 μl 1 Stück
17359013 12x200LVR 12 200 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17379013 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. FA10038
Sparen Sie bis zu 60% auf Mikrobiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 28004
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die PIPETMANTM L Mehrkanalpipette wurde für Leistung und Komfort entwickelt und ist in einer umfassenden Modellpalette erhältlich, die auf Ihre Bedürfnisse im Labor abgestimmt ist. Komfortabel, präzise, genau und zuverlässig: PIPETMANTM L Mehrkanalpipetten mit variablem Volumen bieten eine optimierte Leistung über alle Kanäle hinweg für eine gleichmäßige Probenzufuhr und sind die perfekte Lösung beim Pipettieren auf Mikrotiterplatten.
Die PIPETMAN™ L Luftverdrängungspipetten sind als Pipetten mit festem oder variablem Volumen erhältlich und decken einen vollständigen Volumenbereich ab, einschließlich:
  • Einkanalmodelle mit variablem Volumen, die einen Volumenbereich von 0,2 abdecken μL bis 10 ml
  • Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen, die einen Volumenbereich von 0,5 abdecken μL bis 1200 μL, einschließlich vier Modellen, die mit einem V-Ring (VR) an der Unterseite der Spitzenhalter für eine optimale Passform mit den meisten Spitzenmarken ausgestattet sind und einen Volumenbereich von 20 abdecken.μL bis 300 μL
  • Einkanalmodelle mit fester Lautstärke, die einen Lautstärkebereich von 1 abdecken μL bis 5000 μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen Die meisten großen Marken
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grün
Abgabegeschwindigkeit Anleitung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitze 50 bis 1000 μL
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell 12x300LVR
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Pipetman
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 300 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manuelle Handhabung von Flüssigkeiten
Menge 1
Breite (angloamerikanisch) 5,98 in.
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität