Learn More
Hamilton™ X5760 CO-RE tips, 300μl, non-filter
Für präzises Pipettieren unerlässlich. Hamilton™ Leitfähige, nicht sterile CO-RE 300 μl-Pipettenspitzen ohne Filter gewährleisten dank des CO-RE PerfectTouch Systems erhöhte Pipettiersicherheit und Zuverlässigkeit.
Marke: Hamilton™ 235902
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.02100kg
Beschreibung
- 59.9 mm Spitzenlänge
- Farbcodeetikett: Gelb
- Verwendbar mit 1000 μl-Kanalpipetten und CO-RE 96 Sondenköpfen
- Druckbasierte (pLLD) und kapazitive (cLLD) Füllstandserkennung mit leitfähiger Ausführung (schwarz)
- Prozesssicherheit durch kontrollierte Luftverdrängung und Total Aspiration and Dispense Monitoring
Spezifikation
300 μl | |
Nicht steril | |
Gelb |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
Ja |