Learn More
Hirschmann™ Pipetus™ Standard-Pipettenfüller
Beste Voraussetzungen für die Arbeit in potentiell explosiven Umgebungen, mit toxischen Reagenzien oder in Reinräumen durch die Separation der elektrischen Pumpe und des Handgeräts. Die Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Standard-Pipettierhilfe ermöglicht exaktes Pipettieren durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus keramischem Verbundstoff. Ein Sicherheitsventil verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Innere der Einheit.
362.00 € - 424.00 €
Spezifikation
Material | Polytetrafluorethylen |
---|---|
Modell | Standardanschluss |
Porengröße | 0.2um |
Typ | Pipettenfüller |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzises Pipettieren |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10758941
|
Hirschmann™
9903000 |
Pipettenhalter mit Sicherheitsventil und Filter |
362.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10203091
|
Hirschmann™
9904000 |
Filter auf Pumpe, Pipettenhalter mit Sicherheitsventil und Filter |
424.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Bietet durch die Separation der elektrischen Pumpe und des Handgeräts die besten Voraussetzungen für die Arbeit in potentiell explosiven Umgebungen, mit toxischen Reagenzien oder in Reinräumen. Weitere ausgereifte Produktmerkmale gewährleisten Präzision, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Hochgenaues Pipettieren wird durch die Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff ermöglicht. Ein Sicherheitsventil verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in das Innere der Einheit. Der Standard-Membranfilter aus PTFE mit einer Porengröße von 0.2 μm gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen Überfüllen. Die ausgefeilte, ergonomische Form des Pipetus™ Standard macht das Arbeiten weniger anstrengend.- Hochgenaues Pipettieren durch Feindosierventile mit Ventilnadeln aus einem keramischen Verbundstoff
- Absolut dichter Sitz aller Pipetten durch Silikonadapter
- Außerordentlich leichtes Handgerät mit externer Pumpe
- Hydrophober PTFE-Membranfilter mit 0.2 μm Porenweite
- Für Mess-, Voll- und Pasteurpipetten, von 0.1 bis 200 ml
Spezifikation
Polytetrafluorethylen | |
0.2um | |
Präzises Pipettieren | |
0.1 bis 200 ml | |
Handkomponente: 130 g, Pumpe, 290 g |
Standardanschluss | |
Pipettenfüller | |
Messpipetten, volumetrische Pipetten und Pasteurpipetten | |
Euro | |
230 V |