Learn More
Piroctone olamine, MedChemExpress
Beschreibung
Piroctone olamine is a pyridine derivate. It is known to have a fungicidal effect.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Piroctone olamine |
| CAS | 68890-66-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C16H30N2O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Piroctone ethanolamine |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (167.55 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH) ∣DMSO : 11.11 mg/mL (37.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(C)C=C(CC(C)CC(C)(C)C)N1O.NCCO |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.42 |
| Mehr anzeigen |