Learn More
Pirodavir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472007 50 mg 50 Milligramm
16465858 10 mg 10 Milligramm
16408517 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472007 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13784
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Pirodavir is a potent, broad-spectrum picornavirus inhibitor, and is highly active against both group A and group B rhinovirus serotypes. Pirodavir is very potent in a virus yield reduction assay (IC90=2.3 nM).
Pirodavir is a potent, broad-spectrum picornavirus inhibitor, and is highly active against both group A and group B rhinovirus serotypes.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pirodavir
CAS 124436-59-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27N3O3
Menge 50 mg
Synonym R77975
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (27.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(OCCC2CCN(C3=NN=C(C)C=C3)CC2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 369.46
Formelmasse 369.46
Reinheit (%) 99.2%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus