Learn More
Pitolisant hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16425018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16425018
Marke: Medchem Express HY12199B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Pitolisant hydrochloride is a potent and selective nonimidazole inverse agonist at the recombinant human histamine H3 receptor (Ki=0.16 nM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pitolisant hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 903576-44-3
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H27Cl2NO
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Ciproxidine BF 2649
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (300.92 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 43 mg/mL (129.40 mM)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 332.31
Formelmasse 332.31
Reinheit (%) 99.47%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.