Learn More
Pizotifen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461376
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16461376 200 mg -
16458106 100 mg 100 Milligramm
16412026 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16461376 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0115
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Pizotifen (Pizotyline) is a potent 5-HT2 receptor antagonist, with a high affinity for 5-HT1C binding site.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pizotifen
Physikalische Form Solid
CAS 15574-96-6
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H21NS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Pizotyline BC-105
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (67.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN1CC/C(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCC4=C\2C=CS4
Molekulargewicht (g/mol) 295.44
Formelmasse 295.44
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research