Learn More
PJ34 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496276
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16496276 100 mg -
16485808 10 mg 10 Milligramm
16421967 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16496276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13688
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
PJ34 hydrochloride is an inhibitor of PARP1/2 with IC50 of 110 nM and 86 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PJ34 hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 344458-15-7
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18ClN3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (37.67 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC(C=C1C2=C3C=CC=C2)=CC=C1NC3=O)CN(C)C.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 331.8
Formelmasse 331.8
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research