Learn More
Eurofins DiscoverX PKA Protein, Recombinant
Artikelnummer. 17360174
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 μg
250 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Artikelnummer. 17360174
Marke: Eurofins DiscoverX 14440
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged, for use in Kinase Assays.
Cyclic-AMP exerts its effects in animal cells mainly by activating the enzyme cyclic AMP-dependent protein kinase A (PKA). This enzyme catalyzes transfer of the terminal phosphate group from ATP to specific serines and threonines of selected proteins. Covalent phosphorylation of the appropriate amino acids of specific cellular proteins in turn results in altered cellullar function as a consequence of activation or inactivation of enzymes or altered membrane permeability to ions or other possible effects. PKA is found in all animal cells, and it is known that hormones or transmitters may be mediated by cAMP-stimulated phosphorylation of specific sites on neuronal or non-neuronal cells to exert their physiological function.
GenBank X07767
Spezifikation
Zusammensetzung mg/mL of enzyme in 30 mM potassium phosphate pH 7.4, 150 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50% glycerol. Frozen solution.
Molekulargewicht 41 kDa
Menge 10 μg
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung Untagged
Expressionssystem Recombinant enzyme expressed in E. coli cells
Proteinform Full-length
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥59%
Protein PKA, catalytic subunit, recombinant
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado