missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eurofins DiscoverX PKA Protein, Recombinant

Artikelnummer. 17370174
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 μg
250 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
250 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17370174

Marke: Eurofins DiscoverX 14440M

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged, for use in Kinase Assays.

Cyclic-AMP exerts its effects in animal cells mainly by activating the enzyme cyclic AMP-dependent protein kinase A (PKA). This enzyme catalyzes transfer of the terminal phosphate group from ATP to specific serines and threonines of selected proteins. Covalent phosphorylation of the appropriate amino acids of specific cellular proteins in turn results in altered cellullar function as a consequence of activation or inactivation of enzymes or altered membrane permeability to ions or other possible effects. PKA is found in all animal cells, and it is known that hormones or transmitters may be mediated by cAMP-stimulated phosphorylation of specific sites on neuronal or non-neuronal cells to exert their physiological function.

GenBank X07767

Spezifikation

Zusammensetzung mg/mL of enzyme in 30 mM potassium phosphate pH 7.4, 150 mM KCl, 1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50% glycerol. Frozen solution.
Molekulargewicht 41 kDa
Menge 250 μg
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung Untagged
Expressionssystem Recombinant enzyme expressed in E. coli cells
Proteinform Full-length
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥59%
Protein PKA, catalytic subunit, recombinant
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt