Learn More
PKP4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PKP4
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16812534
Unterlagen ansehen
Proteintech
14062-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16802534
Unterlagen ansehen
Proteintech
14062-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Plays a role as a regulator of Rho activity during cytokinesis. May play a role in junctional plaques.
Spezifikation
Spezifikation
PKP4
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q68FH0, Q99569
227937, 295625, 8502
PKP4 Fusion Protein Ag5113
Primary
-20°C
PKP4
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
p0071, PKP4, plakophilin 4
PKP4
IgG
Antigen Affinity Chromatography