Learn More
PLA2R1 Antibody (PLA2R1/4893), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44596-100ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30288541
  • 484.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PLA2R1 Monoclonal antibody specifically detects PLA2R1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PLA2R1
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A purified
RUO
22925
Store at 4⪚C.
IgG2 κ
Immunohistochemistry
PLA2R1/4893
Unconjugated
180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180kD, secretory phospholipase A2 receptor
Recombinant fragment (around aa300-600) of human PLA2R1 protein (Uniprot: Q13018). Exact sequence is proprietary.