Learn More
PLA2R1 Antibody (PLA2R1/4893), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen PLA2R1
Klon PLA2R1/4893
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30288541
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44596-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30297835
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44596-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
PLA2R1 Monoclonal antibody specifically detects PLA2R1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
PLA2R1
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
22925
IgG2 κ
Protein A purified
PLA2R1/4893
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, CLEC13CC-type lectin domain family 13 member C, phospholipase A2 receptor 1, 180kDa, PLA2G1R, PLA2IR, PLA2-RM-type receptor, PLA2Rphospholipase A2 receptor 1, 180kD, secretory phospholipase A2 receptor
Recombinant fragment (around aa300-600) of human PLA2R1 protein (Uniprot: Q13018). Exact sequence is proprietary.
Primary
Store at 4⪚C.