Learn More
PLAA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554299
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15762231
  • 510.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: TGAGRYVPGS ASMGTTMAGV DPFTGNSAYR SAASKTMNIY FPKKEAVTFD QANPTQILGK LKELNGTAPE EKKLTEDDLI LLEKILSLIC Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.
PLAA Polyclonal antibody specifically detects PLAA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
PLAA
Polyclonal
Unconjugated
Plaa
2410007N06; AI536418; AU018445; AW208417; D4Ertd618e; DOA1; DOA1 homolog; phospholipase A2 activating protein; phospholipase A2, activating protein; phospholipase A-2-activating protein; phospholipase A2-activating protein; PLA2P; Plaa; PLAP; Ufd3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
116645, 18786, 9373
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P27612, P54319, Q9Y263
Plaa
Recombinant protein corresponding to Human PLAA
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat