Learn More
Carl Roth™ Plastic Bottle Baskets
Marke:  Carl Roth™ 0869.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10648252
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Bottle Basket
Ideal For Transporting Hazardous Liquids
1 Pack
235 x 235mm
235 mm
Plastic Coated Steel Wire
4
1 Pack
235 mm
130 mm